Learn More
BD 500G SACCHAROSE D-SACCHAROSE
D-Saccharose, Saccharose
Marke: BD 217610
Weitere Details : CAS : 57-50-1 Netto-Gewicht : 0.52650kg
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
Saccharose | |
Trockenkulturmedien | |
500 g |
< 30 °C | |
Pulver | |
Flasche |
D-Saccharose, Saccharose
Marke: BD 217610
Weitere Details : CAS : 57-50-1 Netto-Gewicht : 0.52650kg
ISO/DIS, 11014 | |
Saccharose | |
Trockenkulturmedien | |
500 g |
< 30 °C | |
Pulver | |
Flasche |