Learn More
BD BBL™ MGIT™ Anzeigeröhrchen für Mykobakterienwachstum Testkits
Beschreibung
- Schafft eine Umgebung, die für schnelles mykobakterielles Wachstum geeignet ist
- Empfohlen für die Prüfung von Sputum, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und Gewebe
- Das Röhrchen verwendet fluorometrische Technologie, um das Ablesen von Ergebnissen zu erleichtern
- Unter UV-Licht gibt ein positiver Test ein lebhaftes orangefarbenes fluoreszierendes Licht an der Röhrchenbasis und am Meniskus ab; ein negativer Test zeigt wenig oder kein Licht
- Die Mykobakterien können für weitere Tests aus dem Röhrchen entfernt werden
- Zur Verwendung ist das Röhrchen mit MGIT OADC-Anreicherung und MGIT PANTa™ Antibiotika-Mischung zu ergänzen, mit der vorbereiteten Probe zu inokulieren und zu inkubieren
- Die Röhrchen passen in Standardverfahren zur Dekontamination und Abfallentsorgung
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE |
| Inhalt und Lagerung | 2 bis 25 °C |
| Füllvolumen | 4 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für den Nachweis und die Rückgewinnung von Mykobakterien, Sputum-Tests, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und -gewebe |
| Menge | 100 Röhrchen |