Learn More
BD BBL™ MGIT™ Anzeigeröhrchen für Mykobakterienwachstum Testkits
Artikelnummer. p-4903669
Change view
Click to view available options
Menge:
100 Röhrchen
Packungsgröße:
100 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17271352 100 Röhrchen 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17271352 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 245113
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Bietet eine hervorragende Detektionszeit in einem anwenderfreundlichen, fluoreszierenden Testformat
  • Schafft eine Umgebung, die für schnelles mykobakterielles Wachstum geeignet ist
  • Empfohlen für die Prüfung von Sputum, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und Gewebe
  • Das Röhrchen verwendet fluorometrische Technologie, um das Ablesen von Ergebnissen zu erleichtern
  • Unter UV-Licht gibt ein positiver Test ein lebhaftes orangefarbenes fluoreszierendes Licht an der Röhrchenbasis und am Meniskus ab; ein negativer Test zeigt wenig oder kein Licht
  • Die Mykobakterien können für weitere Tests aus dem Röhrchen entfernt werden
  • Zur Verwendung ist das Röhrchen mit MGIT OADC-Anreicherung und MGIT PANTa™ Antibiotika-Mischung zu ergänzen, mit der vorbereiteten Probe zu inokulieren und zu inkubieren
  • Die Röhrchen passen in Standardverfahren zur Dekontamination und Abfallentsorgung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Füllvolumen 4 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Nachweis und die Rückgewinnung von Mykobakterien, Sputum-Tests, Stuhlproben, Körperflüssigkeiten und -gewebe
Menge 100 Röhrchen