Learn More
BD BBL™ Mycoflask™ Trypticase™ Soja-Agar-Scheiben Fertigmedien
Beschreibung
Röhrchen mit Dichtkappen sollten vorsichtig geöffnet werden, um Verletzungen durch Glasbruch zu vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014, AOAC, BAM, CCAM, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, SMD, SMWW, USDA, USP |
| Farbe | Beige |
| Inhalt und Lagerung | 15°bis 30 °C |
| Form | Flüssig |
| Herstellungsort | Vereinigte Staaten |
| Medientyp | Trypticase Soja-Agar |
| Zusammensetzung | Pankreatischer Verdau von Casein 15 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnenmehl 5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Isolierung und Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen, einschließlich anaerober sowie aerober Bakterien, obwohl es nicht das Medium der Wahl für Anaerobe ist |
| Verpackungsart | Rörchen |
| Menge | 10 Stück/Packung |
For in vitro diagnostic use.