Learn More
BD BBL™ Sensi-Disc™ Susceptibility Test Discs: Streptomycin
High-quality absorbent paper discs impregnated with accurately determined amounts of antibiotic or other chemotherapeutic agents
Marke: BD 231328
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Auf beiden Seiten deutlich mit Buchstaben und Zahlen gekennzeichnet, die den Wirkstoff und die Konzentration kennzeichnen
- Erhältlich in Packungen mit 1 und 10 Stück
Spezifikation
Streptomycin | |
10 μg | |
Scheibe | |
10/Packung |