Learn More
BD CBA-Kit für Entzündungen der Maus
Beschreibung
Beinhaltet
Reagenzien für die Erfassung und Detektion von IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-γ, TNF und IL-12 p70; Waschpuffer; Assay-Verdünner; Zytometer-Setup-Reagenzien
- Kann zur quantitativen Messung der Proteinkonzentrationen von Interleukin-6 (IL-6), Interleukin-10 (IL-10), Monozyten-chemoattraktantem Protein-1 (MCP-1), Interferon-γ (IFN-γ), Tumor-Nekrose-Faktor (TNF) und Interleukin-12p70 (IL-12p70) in einer einzelnen Probe verwendet werden
- Das im Kit enthaltene Nachweisreagenz ist eine Mischung aus Phycoerythrin (PE)-konjugierten Antikörpern, die ein Fluoreszenzsignal proportional zur Menge an gebundenem Analyt liefert
- Liefert ausreichend Reagenzien für 80 Tests
Nur für Forschungszwecke Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | IFN-gamma |
| Kreuzreaktivität | Maus |
| Enthält | Reagenzien für die Erfassung und Detektion von IL-6, IL-10, MCP-1, IFN-g, TNF und IL-12p70, Waschpuffer, Assay-Verdünner, Zytometer-Setup-Reagenzien |
| Menge | 80 Tests |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
| Produkttyp | Maus-Entzündungskit |