Learn More
BD Cytometric Bead Array Flex Set Standard
Beschreibung
Dieses Produkt enthält gefriergetrocknetes rekombinantes Human-Interferon-λ (IFN-λ)
- Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150
Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | 4 °C |
| Beschreibung | Flex-Set Standard für humanes IFN-gamma |
| Format | Lyophilisiert |
| Enthält | Gefriergetrocknetes rekombinantes humanes Interferon-l (IFN-l) |
| Menge | 0,2 ml |
| Kennzeichnung | RUO |
| Produkttyp | Zytometrisches Bead Array (CBA)-Standard |