Learn More
BD Cytometric Bead Array Flex Set Standard
Artikelnummer. 15849408
Change view
Click to view available options
Beschreibung:
Flex-Set Standard für Human TNF
Flex-Set Standard für humanes IFN-gamma
Flex-Set Standard für humanes IL-10
Flex-Set Standard für humanes IL-1beta
Flex-Set Standard für humanes IL-2
Flex-Set Standard für humanes IL-4
Flex-Set Standard für humanes IL-6
Flex-Set Standard für humanes IL-8
Flex-Set Standard für murines IL-10
Flex-Set Standard für murines IL-6
Maus TNF Flex-Set Standard
Packungsgröße:
1 Stück
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Beschreibung unitSize
15849408 Flex-Set Standard für humanes IL-4 1 Stück
15889398 Flex-Set Standard für humanes IFN-gamma 1 Stück
15899398 Flex-Set Standard für humanes IL-1beta 1 Stück
15869408 Flex-Set Standard für humanes IL-6 1 Stück
15839408 Flex-Set Standard für humanes IL-2 1 Stück
15809408 Flex-Set Standard für humanes IL-10 1 Stück
15849418 Flex-Set Standard für Human TNF 1 Stück
15879408 Flex-Set Standard für humanes IL-8 1 Stück
15869418 Flex-Set Standard für murines IL-10 1 Stück
15819428 Flex-Set Standard für murines IL-6 1 Stück
15829428 Maus TNF Flex-Set Standard 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Product Code. 15849408 Supplier BD Supplier No. 558462
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird als Standardkontrolle verwendet
Dieses Produkt enthält gefriergetrocknetes rekombinantes Human-Interferon-λ (IFN-λ)
  • Lagerungspuffer: Gefriergetrocknet in wässriger Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150
Durchflusszytometrie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung 4 °C
Beschreibung Flex-Set Standard für humanes IL-4
Format Lyophilisiert
Enthält Gefriergetrocknetes rekombinantes humanes Interferon-l (IFN-l)
Menge 0,2 ml
Kennzeichnung RUO
Produkttyp Zytometrisches Bead Array (CBA)-Standard