Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Columbia Blutagarbasis
Für verbesserte beta-hämolytische Reaktionen nach der Inkubation über Nacht und für die Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen
180.00 € - 365.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | AOAC, BAM, EP, ISO |
---|---|
Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
Form | Dehydriert |
Medientyp | Columbia Blutagarbasis |
Produkttyp | Columbia Blutagarbasis |
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11783513
|
BD
279240 |
Flasche | 500 g |
180.00 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 02-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
11763513
|
BD
279220 |
Eimer | 2 kg |
365.00 €
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 06-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||
Spezifikation
AOAC, BAM, EP, ISO | |
Dehydriert | |
Columbia Blutagarbasis | |
Für verbesserte beta-hämolytische Reaktionen nach der Inkubation über Nacht und für die Kultivierung anspruchsvoller Mikroorganismen |
< 30 °C | |
Columbia Blutagarbasis | |
Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Proteose-Pepton Nr. 3 5 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Rinderherzinfusion aus 500 g 3 g/l, Maisstärke 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l |