Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Luria Agar Base, Miller
Zur Vermehrung und Erhaltung von E. coli für die Verwendung in der Molekularbiologie
Marke: BD 241320
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Enthält 0.5 g/l NaCl
Anwendungen:
Für die Bewertung, Pflege, selektive Anreicherung, Differenzierung, Isolierung, Kultivierung, Vermehrung und den Nachweis von Bakterien
Spezifikation
CE | |
Dehydriert | |
Luria-Agar-Basis | |
Pflege und Vermehrung von Escherichia coli in Verfahren der Molekularmikrobiologie mit oder ohne Glucose | |
500 g |
Kühlen | |
Luria-Agar-Basis | |
Pankreatischer Verdau von Casein 10 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 0,5 g/l, Agar 15 g/l | |
Flasche |