missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD Difco™ Trockenkulturmedien: MacConkey-Agar

Zur differenziellen Isolierung enterischer Bakterien auf der Basis von Laktosefermentation

Marke:  BD 212123

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.54000kg


Artikelnummer. 11778173

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
MacConkey-Agar
Zur differenziellen Isolierung enterischer Bazillen auf der Basis der Lactose-Fermentation
500g
Kühlen
Pankreatischer Aufschluss von Gelatine 17 g/l, Peptonen (Fleisch und Casein) 3 g/l, Laktose 10 g/l Gallensalze 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Kristallviolett 1 mg/l
Flasche
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P501-Inhalt/Behälter zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: bile, extract

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote