Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: MacConkey-Agar
Zur differenziellen Isolierung enterischer Bakterien auf der Basis von Laktosefermentation
490.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Kühlen |
---|---|
Form | Dehydriert |
Medientyp | MacConkey-Agar |
Produkttyp | MacConkey-Agar |
Zusammensetzung | Pankreatischer Aufschluss von Gelatine 17 g/l, Peptone (Fleisch und Casein) 3 g/l, Laktose 10 g/l Gallensalze 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Kristallviolett 1 mg/l |
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Zertifizierung/Konformität | Verpackungsart | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10537884
|
BD
212122 |
CE, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP | Eimer | 2 kg |
490.00 €
2 Kilogramm |
Verfügbar ab: 07-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||
Spezifikation
Kühlen | |
MacConkey-Agar | |
Pankreatischer Aufschluss von Gelatine 17 g/l, Peptone (Fleisch und Casein) 3 g/l, Laktose 10 g/l Gallensalze 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Kristallviolett 1 mg/l |
Dehydriert | |
MacConkey-Agar | |
Zur differenziellen Isolierung enterischer Bazillen auf der Basis der Lactose-Fermentation |