Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: MacConkey-Agar-Basis
Artikelnummer. 11713533
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11713533 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11713533 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 281810
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Hergestellt ohne Kohlenhydrate für coliforme Fermentationsstudien. BD Difco™ Trockenkulturmedien: MacConkey Agar-Basis gehört zu einer großen Auswahl an Trockenmedien.
  • Format: Dehydriert
Bestellinformation
Produktinformationen finden Sie auf unserer Website oder im Fisher Scientific™ HealthCare Katalog.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 9001:2008, AOAC, BAM, BS12, CCAM, CMPH2, COMPF, EP, JP, MCM9, SMD, SMWW, USP
Inhalt und Lagerung Kühl lagern
Form Dehydriert
Medientyp MacConkey-Agar
Produkttyp Agar
Zusammensetzung Pankreatischer Verdau von Gelatine 3 g/l, Peptone (Fleisch und Casein) 3 g/l, Gallensalze 1,5 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 13,5 g/l, Neutralrot 0,03 g/l, Kristallviolett 1 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Hinzugefügte Kohlenhydrate in differenzierenden Coliformen je nach Fermentationsreaktion
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: bile salts