Learn More
BD Oxoid™ Müller-Hinton-Bouillon
Beschreibung
Mueller Hinton Broth, nicht kationenadjustiert, ist ein dehydriertes Kulturmedium, das nicht mit Calcium- oder Magnesium-Ionen ergänzt wird. Es wurde so formuliert, dass es einen niedrigen Thymin- und Thymidingehalt aufweist Es kann für die antimikrobielle Empfindlichkeitsprüfung von Bouillon verwendet werden, solange die Kalzium- und Magnesium-Ionen-Konzentrationen gemäß CLSI-Standard M7 eingestellt sind.
- Säurehydrolysat (Verdau) von Casein und Rindfleischextrakt liefern Aminosäuren, Mineralien, Vitamine, Kohlenstoff und andere Nährstoffe, um das Wachstum von Mikroorganismen zu unterstützen
- Stärke wirkt als schützendes Kolloid gegen toxische Substanzen im Medium; die Hydrolyse der Stärke während des Autoklavierens liefert eine geringe Menge Dextrose, die eine Energiequelle darstellt
- Zeigt eine kulturelle Antwort auf: Enterococcus fecalis 29212 , Escherichia coli 25922 , Pseudomonas aeruginosa 27853 und Staphylococcus aureus 29213
- pH (2,1 % Lösung, 25 °C): 7,3 ± 0,1
- Calcium: 2,9–5,9 mg/l; Magnesium: 3,2– 60 mg/l
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE, CLSI |
| Farbe | Hellbeige (mit einigen dunklen Flecken) |
| Inhalt und Lagerung | Kühl lagern |
| Form | Dehydriertes Pulver |
| Medientyp | Müller-Hinton-Bouillon |
| Produkttyp | Mikrobiologische Medien |
| Zusammensetzung | Rindfleischextrakt 2 g/l, Säureverdau von Casein 17,5 g/l, Stärke 1,5 g/l |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Züchtung einer Vielzahl von anspruchsvollen und nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen |
| Verpackungsart | Flasche |
| Menge | 500 g |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.