Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Noble-Agar
Geeignet als Verfestigungsmittel und im Wesentlichen frei von Verunreinigungen.  Difco™ Trockenkulturmedien: Noble Agar eignet sich perfekt für Elektrophorese- und Nahrungsmittelverfahren überall dort, wo eine höhere Reinheit erforderlich ist.
Marke:  BD 214220
Weitere Details : CAS : 9002-18-0 Netto-Gewicht : 0.11200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11788223
  • 226.40 € / 100 Gramm
Verfügbar ab
29-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Geeignet als Verfestigungsmittel und im Wesentlichen frei von Verunreinigungen.  Difco™ Trockenkulturmedien: Noble Agar eignet sich perfekt für Elektrophorese- und Nahrungsmittelverfahren überall dort, wo eine höhere Reinheit erforderlich ist.
  • Verfestigungsmittel
  • Frei von Verunreinigungen
Anwendungen:
  • Für Elektrophorese- und Lebensmittelverfahren
Spezifikation
Spezifikation
Noble-Agar
1,5%
1825 Tage
Dehydriert
Flasche
< 30 °C
Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien für Elektrophorese- und Nahrungsverfahren
100g
ISO/DIS, 11014