Learn More
BD Difco™ Trockenkulturmedien: Noble-Agar
Geeignet als Verfestigungsmittel und im Wesentlichen frei von Verunreinigungen. Difco™ Trockenkulturmedien: Noble Agar eignet sich perfekt für Elektrophorese- und Nahrungsmittelverfahren überall dort, wo eine höhere Reinheit erforderlich ist.
1730.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO/DIS, 11014 |
---|---|
Konzentration | 1.5 % |
Inhalt und Lagerung | < 30 °C |
Zusatzstoff | Noble-Agar |
Form | Dehydriert |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11798223
|
BD
214230 |
500 g |
1730.00 €
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Geeignet als Verfestigungsmittel und im Wesentlichen frei von Verunreinigungen. Difco™ Trockenkulturmedien: Noble Agar eignet sich perfekt für Elektrophorese- und Nahrungsmittelverfahren überall dort, wo eine höhere Reinheit erforderlich ist.
- Verfestigungsmittel
- Frei von Verunreinigungen
Anwendungen:
- Für Elektrophorese- und Lebensmittelverfahren
Spezifikation
ISO/DIS, 11014 | |
< 30 °C | |
Dehydriert | |
Flasche |
1.5 % | |
Noble-Agar | |
Herstellung von mikrobiologischen Kulturmedien für Elektrophorese- und Nahrungsverfahren |