missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD 500GR SOB MEDIUM BROTH .

Artikelnummer. 11718902
Click to view available options
:
Super-optimales Bouillon-Medium (SOB); 500 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11718902

Marke: BD 244310

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. View return policy

Zur Kultivierung rekombinanter Stämme von E. coli

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Inhalt und Lagerung < 30 °C
Form Dehydriert
Medientyp Super-optimales Bouillon-Medium, mittel
Produkttyp Mikrobiologische Medien
Zusammensetzung Trypton 20 g/l, Hefeextrakt 5 g/l, Natriumchlorid 0,5 g/l, Magnesiumsulfat 2,4 g/l, Kaliumchlorid 186 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Differenzierung enterischer Bazillen auf der Basis von Sulfidproduktion, Indol-Bildung und Motilität
Verpackungsart Flasche
Menge 500 g
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.