Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Tryptose Agar
Dehydrated media for isolation, detection and cultivation of wide variety of microorganisms
302.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität BAM, CCAM, COMPF
Inhalt und Lagerung <30°C
Form Dehydrated
Medientyp Tryptose Agar
Produkttyp Agar
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Verpackungsart Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackungsart Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11779062
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
264300
Flasche 500 g
302.00 €
500 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Cultivation of Brucella and a variety of pathogenic microorganisms
Zertifizierungen
BAM, CCAM, COMPF
Spezifikation
Spezifikation
BAM, CCAM, COMPF
Dehydrated
Agar
Cultivation of a wide variety of fastidious microorganisms
<30°C
Tryptose Agar
Tryptose 20g/L, Dextrose 1g/L, Sodium Chloride 5g/L, Agar 15g/L