Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: Tryptose Agar
Dehydrated media for isolation, detection and cultivation of wide variety of microorganisms
Marke:  BD 264300
201.34 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11779062
  • 302.00 € / 500 Gramm
Verfügbar ab: 16-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Kultivierung von Brucella und einer Vielzahl pathogener Mikroorganismen
Zertifizierungen
BAM, CCAM, COMPF
Spezifikation
Spezifikation
BAM, CCAM, COMPF
Dehydriert
Tryptose-Agar
Kultivierung einer Vielzahl anspruchsvoller Mikroorganismen
500 g
< 30 °C
Tryptose-Agar
Tryptose 20 g/l, Dextrose 1 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Agar 15 g/l
Flasche