Learn More
BD 500GR YM-Agar Nr. 271210 .
Wird zur Kultivierung von Hefen, Schimmelpilzen und anderen acidurischen Mikroorganismen verwendet. BD™ Difco™ Hefe-Schimmelpilz-Agar wird nach den von Wickerham veröffentlichten Formeln zubereitet. Zur einfachen Verwendung als Trockenpulver.
Marke: BD 271210
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Die Medienselektivität lässt sich durch Azidifikation oder Zugabe selektiver Wirkstoffe verbessern. YM-Agar muss ohne pH-Wert-Einstellung sterilisiert und dem auf 45–50 °C abgekühlten sterilen geschmolzenen Medium sterile Säure zugefügt werden. Angesäuerter YM-Agar darf nicht erwärmt werden. Antibiotika dürfen aseptisch in die sterilen Medien gegeben werden. Andere Fungistatika wie Natriumpropionat und Diphenyl können YM-Agar beigefügt werden, um Schimmelpilze zu eliminieren und die Zählung von Hefen in gemischten Populationen zu ermöglichen.
- Gute Kulturreaktion bei pH-Wert 6.2 (4.1 %-ige Lösung, 25 °C):
Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Candida albicans 10231, Escherichia coli 25922, Lactobacillus rhamnosus 7469, Saccharomyces cerevisiae 9763 - Hefeextrakt ist eine Quelle von Spurenelementen, Vitaminen und Aminosäuren.
- Malzextrakt ist eine Quelle von Kohlenstoff, Protein und Nährstoffen.
- Pepton ist eine zusätzliche Kohlenstoffquelle und liefert Stickstoff und Aminosäuren.
- Dextrose liefert Kohlenstoff.
- Agar ist das Verfestigungsmittel.
Bestellinformation
Preise gelten für Einheiten von jeweils einem Stück, sofern nicht anders angegeben.
Spezifikation
AOAC, COMPF | |
< 30 °C | |
Hefepilz-Agar | |
Hefeextrakt 3 g/l, Malzextrakt 3 g/l, Pepton 5 g/l, Dextrose 10 g/l, Agar 20 g/l | |
Flasche |
Beige | |
Dehydriertes Pulver | |
Hefepilz-Agar | |
Züchtung von Hefen, Schimmelpilzen und anderen säurehaltigen Mikroorganismen | |
500 g |