Learn More
BD Difco™ Salmonella O QC Antigens
Quick reactive Gold standard antisera-typing panels for Salmonella O antigen
Marque:  BD 221321
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 0.80000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11788313
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alert:
The products indicated contain mercury. Don't put products containing mercury in the trash. Products containing mercury are to be recycled or disposed of as hazardous waste. Products containing mercury may be regulated by Local, State, or Federal Laws. Some products containing mercury are not available for sale in some states.
Description
Description
  • Produkttyp: Antigene und Antiseren
  • Gruppierungen: Produkte Q bis S
  • Unterart: Antigene für die Qualitätskontrolle
  • Typ: Antigene
  • Volumen: 1mL.
  • Haltbarkeitsdauer: 730 Tage
Certifications
CE-Kennzeichnung
Spécification
Spécification
Salmonella O-Antigen Gruppe C1
Zur Qualitätskontrolle von Salmonella O-Antiseren Poly B (225351), Faktor 7 (228161), Gruppe C1 Faktoren 6 (240985) und Poly A-I und Vi (240993)
1 ml
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS