Learn More
BD ELISPOT-Sets
Ausreichend Capture-Antikörper, Detektionsantikörper und Streptavidin-Meerrettich-Peroxidase für 10× 96 Wells
Marke:  BD 552574
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.42000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15896828
  • 2091.90 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 12-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beinhaltet: Unbeschrifteter Capture-Antikörper (kein Azid/niedriges Endotoxin-Format), biotinylierter Detektionsantikörper, Streptavidin-HRP, 10 ELISPOT-Platten, Analysenzertifikat mit chargenspezifischen optimalen Reagenzkonzentrationen
Beschreibung
Beschreibung
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Hohe Durchsatzrate, Analyse hoher Inhalte
  • Mindestvolumen an biologischem Material erforderlich
  • Geeignet für gefrorene/aufgetaute biologische Proben
  • Kompatibilität mit anderen Assays – Zellen, die von BD ELISPOT Sets analysiert werden, können für Klonierung, Proliferations-Assays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden verwendet werden
Spezifikation
Spezifikation
IL-12 p70
Nicht markierter Capture-Antikörper, Nachweisantikörper, Streptavidin HRP, 10 ELISPOT-Platten
4 °C
Humanes IL-12 p70 ELISPOT-Set
Mensch
10 x 96 Tests
Klonierung, Proliferationsassays, Durchflusszytometrie oder andere Analysemethoden