Learn More
BD ELISPOT Streptavidin-HRP für ELISPOT
Artikelnummer. 15828968
Change view
Click to view available options
Menge:
1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15828968 1 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15828968 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 557630
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Empfohlen für die Verwendung mit BD ELISPOT Paaren
  • Routinemäßig von ELISPOT getestet
  • Lagerungspuffer: Wässrige Pufferlösung mit BSA und ProClin™ 150 als Konservierungsmittel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Hellbraun
Konjugat HRP
Menge 1 ml
Inhalt und Lagerung 4 °C
Form Flüssig
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISPOT
compliance-icons
Produktidentifikator
  • HRP Streptavidin for ELISPOT
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: CMIT/MIT mixture