Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungsanlagen und Zubehör: Inkubationsgestelle
Artikelnummer. 11707204
Change view
Click to view available options
Typ:
EZ Inkubationsgestell
Aufnahmevermögen:
Petrischalen (15 bis 18)
Petrischalen (30 bis 33)
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Typ Aufnahmevermögen unitSize
11707204 EZ Inkubationsgestell Petrischalen (15 bis 18) 1 Stück
11717204 EZ Inkubationsgestell Petrischalen (30 bis 33) 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11707204 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 260673
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Katalysatorfrei und praktisch, zur Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO2-reicher Umgebungen
Katalysatorfreier Komfort für die Verwendung bei der Erzeugung anaerober, mikroaerophiler oder CO₂ -angereicherter Umgebungen
  • Fasst 15 bis 18 Petrischalen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ EZ Inkubationsgestell
Format Gestell für Boxen
Zur Verwendung mit (Anwendung) Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen
Aufnahmevermögen Petrischalen (15 bis 18)
Produktlinie GasPak
Menge Jeweils
Größe Standard