Learn More
BD GasPak™ EZ Gaserzeugungssysteme und Zubehör: Beutelsysteme
Used in producing anaerobic, microaerophilic, or CO2-enriched environments. BD Difco™ GasPak™ EZ Gas Generating Systems and Supplies provide catalyst-free convenience.
Marke: BD 260684
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- In einem Schritt wiederverschließbare Beutel
- In sich geschlossene Systeme, die nach Zugabe von Wasser eine anaerobe oder mikroaerophile Atmosphäre erzeugen, die für die Kultivierung von anaeroben oder mikroaerophilen Organismen geeignet ist
- Diese hitzefreie Technologie minimiert Kondensat und ermöglicht eine hervorragende Visualisierung von Bakterienkolonien durch den Beutel
Spezifikation
EZ CO2-Beutelsystem | |
Wiederverschließbare Beutel | |
BD GasPak EZ kleiner Inkubationsbehälter | |
GasPak™ |
Ziplock | |
Primäre Isolierung und Züchtung von anaeroben, mikrophilen oder capnophilen Bakterien mittels gaserzeugendem Beutelchen | |
Wiederverschließbare Beutel | |
20 Beutel |