Learn More
BD H-2Ld:Ig Recombinant Soluble Dimeric Fusion Protein, Mouse
Consists of three extracellular major histocompatibility complex (MHC) class I H-2Ld domains that are fused to the VH regions of mouse IgG1, supplemented with recombinant β2M
Marke:  BD 550751
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15896368
  • 5000.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Isotype: Mouse IgG1, λ
  • Storage buffer: Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide
Peptide Loading, Immunofluorescent staining, flow cytometric analysis
Spezifikation
Spezifikation
0.5mg/mL
Aqueous Buffered solution containing 0.09% Sodium Azide
7.2
0.25mg
Recombinant
Flow Cytometry, Immunofluorescent Staining, Peptide Loading
Mouse H-2Ld:Ig Recombinant Fusion Protein
Affinity Chromatography, SDS-PAGE
4°C
Solution