Learn More
BD H2Db:Ig Recombinant Fusion Protein-Dimeric, Mouse
For immunoassay protocols
Marke:  BD 551323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15866608
  • 1535.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The H-2D[b]:Ig fusion protein consists of three extracellular major histocompatibility complex (MHC) class I H-2D[b] domains that are fused to VH regions of mouse IgG1.
  • Format: Purified
  • Clone: DimerX/H-2Db
  • Isotype: Mouse IgG1, λ
  • Storage Buffer: Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Flow Cytometry, Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Spezifikation
Spezifikation
0.5mg/mL
Aqueous Buffered solution containing 0.09% Sodium Azide
7.2
0.25mg
Recombinant
ELISA, Flow Cytometry
Mouse H-2Db:Ig Recombinant Fusion Protein
Affinity Chromatography, SDS-PAGE
4°C
Solution