Learn More
BD H-2Kb:Ig Recombinant Fusion Protein, Mouse
For immunoassay protocols
Marke:  BD 550750
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15886368
  • 1030.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The H-2K[b]:Ig fusion protein consists of three extracellular major histocompatibility complex (MHC) class I H-2Kb domains that are fused to VH regions of mouse IgG1.
  • Format: PE
  • Reactivity: Ms
  • Isotype: Mouse IgG1, Λ
Flow Cytometry, Enzyme Linked Immunosorbent Assay
Spezifikation
Spezifikation
0.5mg/mL
Aqueous Buffered solution containing 0.09% Sodium Azide
7.2
0.25mg
Recombinant
ELISA, Flow Cytometry
Mouse H-2Kb:Ig Recombinant Fusion Protein
Affinity Chromatography, SDS-PAGE
4°C
Solution