Learn More
BD HeLa Cell Lysate
Artikelnummer. 15895929
Change view
Click to view available options
Menge:
500 μg
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15895929 500 μg 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15895929 Lieferant BD Lieferanten-Nr. 611449
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Beinhaltet
Human Epitheloid Cervical Carcinoma
Cell or tissue lysates are a useful control for the western blotting application
A source that can be rich in endogenously expressed proteins, this lysate is convenient to use and provided in a denatured format allowing for immediate loading onto an SDS-PAGE gel.
  • Storage buffer: 1mg/mL in SDS-PAGE buffer (62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% b-mercaptoethanol, 0.003% bromophenol blue, 5% glycerol)
Western blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Tissue Epitheloid Cervical Carcinoma
Menge 500 μg
Lagerungspuffer 1mg/mL in SDS-PAGE Buffer: 62mM Tris pH 6.8, 2% SDS, 0.9% beta-mercaptoethanol, 0.003% Bromophenol Blue, 5% Glycerol
Wirtsspezies Human
Konzentration 1 mg/mL
Inhalt und Lagerung -20 °C