Learn More
BD Horizon Brilliant™ Violett 480 Strepavidin
Beschreibung
BD Horizon BV480 Streptavidin ist ein nützliches Nachweisreagenz zur Kennzeichnung biotinylierter Primär- oder Sekundärantikörper zum Nachweis von Antigenen durch Immunfluoreszenz.
Streptavidin wurde an BD Horizon BV480, Teil der BD Horizon Brilliant™ Violett Farbstofffamilie, konjugiert. Dieser Farbstoff wurde exklusiv von BD Biosciences als optimaler Farbstoff für Bildgebungsanwendungen entwickelt. BD Horizon BV480 verfügt über einen Ex Max bei 436 nm und einen Em Max bei 477 nm. Die Verwendung eines Montage-Reagenz (z. B. ProLong™ Gold) wird dringend empfohlen, um die Fotostabilität von BV480 zu maximieren.
Für Konfokalmikroskopiesysteme ist ein 440 nm-Laser die optimale Anregungsquelle mit einer optimalen Emissionserfassung, die auf 477 nm zentriert ist. BV480-Fluoreszenz kann auch durch 405 nm- und 458 nm-Laser gut angeregt werden.
Für Epifluoreszenzmikroskope mit Breitspektrum-Anregungsquellen sind die empfohlenen Anregungs- und Emissionsfilter Bandpassfilter mit 445/20 nm bzw. 485/20 nm. Für bestimmte mehrfarbige Bildgebungsanwendungen sollten die genauen Filterkonfigurationen vom Endbenutzer optimiert werden.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0,1 mg/mL |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |