Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD28
Der monoklonale CD28.2-Antikörper bindet spezifisch an CD28, ein 44kDa-homodimerisches transmembranes Glykoprotein, das auf den meisten reifen T-Zellen, Thymozyten und Plasmazellen vorhanden ist. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD28 ist ein kostimulatorischer Rezeptor, der CD80 und CD86 als Liganden bindet und eine sehr wichtige Rolle bei der Interaktion zwischen T-Zell-B-Zellen spielt.
395.00 € - 570.00 €
Spezifikation
Produkttyp BV480 Maus Anti-Human CD28
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Kreuzreaktivität Qualitätskontrolltests: Human
Form BV480.
Probenvolumen 5 μl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15884809
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
566173
25 Tests
395.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15884749
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
566110
100 Tests
570.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD28
Qualitätskontrolltests: Human
5 μl
940
Durchflusszytometrie
BV480.
Unverdünnt bei 4 °C lagern
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid