missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD BV480 Maus/Anti-Human-CD62L
CD62L wird auf Neutrophilen, Monozyten, T- und B-Lymphozyten-Untergruppen und NK-Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Maus/Anti-Human CD62L DRAG-56-Antikörper erkennt das gleiche Antigen wie LAM-1 und hemmt spezifisch > 90 % der Bindung humaner Lymphozyten an hochendothelialen Venolen (HEV) im gefrorenen Zustand
Abschnitte von peripheren, aber nicht Schleimhaut-Lymphoidgeweben.
314.00 € - 650.00 €
Spezifikation
Produkttyp | BV480 Maus Anti-Human CD62L |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |
Kreuzreaktivität | Qualitätskontrolltests: Human |
Form | BV480. |
Probenvolumen | 5 μl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15894809
|
BD
566174 |
25 Tests |
314.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15894749
|
BD
566111 |
100 Tests |
650.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
- BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
BV480 Maus Anti-Human CD62L | |
Qualitätskontrolltests: Human | |
5 μl | |
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid |
Durchflusszytometrie | |
BV480. | |
Unverdünnt bei 4 °C lagern |