Learn More
BD BV480 Ratten/Anti-Maus-CD44
CD44 wird häufig auf hämatopoetischen und nicht-hämatopoetischen Zellen exprimiert. BD Horizon™ BV480 Ratten/Anti-Maus-CD44-Isoformen, die von variablen Exons kodiert werden, werden auf Epithelzellen exprimiert, jedoch nur in geringen Mengen auf den meisten Leukozyten. Mäuse mit dem Ly-24.1-Alloantigen (z. B. BALB/c, CBA/J, DBA/1, DBA/2) haben relativ große Teilmengen von CD44H+ T-Lymphozyten.
285.00 € - 770.00 €
Spezifikation
Produkttyp BV480 Ratte Anti-Maus CD44
Zur Verwendung mit (Anwendung) Durchflusszytometrie
Konzentration 0.2 mg/ml
Kreuzreaktivität Qualitätskontrolltests: Maus
Form BV480.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15894829
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
566200
25μ g
285.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15844759
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD
566116
0,1 mg
770.00 €
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 436 nm Ex Max und 478 nm Em Max kann BD Horizon™ BV480 durch einen violetten Laser angeregt und mit einem BD Horizon™ BV510 (525/40 nm) Filtersatz erkannt werden.
  • BV480 hat weniger Spritzwasser in den BV605-Detektor und ist im Allgemeinen heller als BV510
Spezifikation
Spezifikation
BV480 Ratte Anti-Maus CD44
0.2 mg/ml
BV480.
Wässrige Pufferlösung mit BSA und ≤0.09 % Natriumazid
Durchflusszytometrie
Qualitätskontrolltests: Maus
Unverdünnt bei 4 °C lagern