Learn More
BD Hu TNF-a OptEIA KIT II 1 PCE,2plates
Beschreibung
Der OptEIA Der Test ist ein Festphasen-Sandwich ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay).
- Verwendet einen monoklonalen Antikörper, der spezifisch für TNF ist und auf einer 96-Well-Platte beschichtet ist.
- Er wurde für die Genauigkeit von Serum- und Plasmaproben entwickelt
ELISA
Beinhaltet:
- Mit Antikörper beschichtete Wells: 2 Platten mit je 96 zerbrechlichen Vertiefungen (12 Streifen) × 8 Vertiefungen) beschichtet mit einem monoklonalen Anti-Human-TNF-Antikörper
- Nachweisantikörper: 30 ml biotinylierter monoklonaler Anti-Human-TNF-Antikörper, enthaltend FBS und ProClin™ -150 als Konservierungsmittel. Standards:
4 Durchstechflaschen lyophilisiertes rekombinantes humanes TNF. - Enzymkonzentrat: 150 μl von 250 × Konzentriertes Streptavidin-Meerrettichperoxidase-Konjugat mit BSA und ProClin-300 als Konservierungsmittel
- Standard-/Probenverdünnungsmittel: 30 ml Tierserum mit 0,09 % Natriumazid als Konservierungsmittel
- ELISA Verdünnungsmittel: 12 ml einer gepufferten Proteinbasis mit 0,09 % Natriumazid als Konservierungsmittel
- Waschkonzentrat (20 ×): 100 ml von 20 × konzentrierte Reinigungsmittellösung
- TMB One-Step Substratreagenz: 30 ml 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidin (TMB) in gepufferter Lösung
- Stopplösung: 13 ml 1 M Phosphorsäure
- Plattenversiegelungen: 4 Blätter mit Kleberückseite
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | TNF |
| Kreuzreaktivität | Human |
| Enthält | Human-TNF-Antikörper beschichtete Platte, Nachweis-Antikörper Biotin-Anti-Human-TNF, Human-TNF-Standard, Enzymkonzentrat Streptavidin-HRP, Waschkonzentrat (20x), TMB Einstufen-Substrat-Reagenz, Stopplösung, Standard/Probenverdünnungsmittel, ELISA-Verdünnu |
| Menge | 2 Platten |
| Probentyp | Serum, Plasma, Zellkulturüberstand |
| Inhalt und Lagerung | 2 °C bis 8 °C |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Quantitative Bestimmung von Human-TNF, ELISA |
| Produkttyp | ELISA-Kit II für Human-TNF |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BD OptEIA Human TNF ELISA Kit II
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin3-one, orthophosphoric acid
Nur für Forschungszwecke