Learn More
BD Phosflow™ Violettes Fluoreszenz Zellen-Barcoding-Kit
Enthält Reagenzien für die erfolgreiche Barcodierung von T-Zell-Untergruppen aus humanen Vollblutproben zur Untersuchung der phosphorylierten Proteininduktion in MAP-Kinase und JAK/STAT-Signalwegen
Marke: BD 561570
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beinhaltet: Cell Barcoding Dye 450 (CBD450) und Cell Barcoding Dye 500 (CBD500), fluoreszierender Cell Barcoding Waschpuffer und ein Alexa Fluor™ 647-konjugierter, Phospho-spezifischer Antikörper der Wahl
Beschreibung
- Reaktivität: Human
- Größe: 800 Tests
Spezifikation
800 Tests | |
Mensch |