Learn More
BD Rekombinantes Ratten-GM-CSF
Zytokin hat starke stimulierende Auswirkungen auf das Wachstum und die Differenzierung von Knochenmark-Vorläuferzellen
Marke:  BD 555111
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15808008
  • 515.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 25-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus aktivierten T-Zellen, Makrophagen, vaskulären Endothelzellen und Fibroblast
  • Wirkt auf reife Leukozyten, um entzündliche Reaktionen in peripheren Geweben zu fördern
  • Fördert Entzündungsreaktionen
  • Lagerungspuffer: gefrorene wässrige Pufferlösung, enthält BSA und Glycerin
ELISA-Standard, Bioassay
Spezifikation
Spezifikation
-80 °C
5 μ g
Ratte
Sonderangebote
Nur für Forschungszwecke.