missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BDCA-2 (CD303) Mouse anti-Human, Oligo, Clone: V24-785, BD™ AbSeq ™

Artikelnummer. 17273325
Change view
Click to view available options
Menge:
25 Tests
Packungsgröße:
25 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17273325 25 Tests 25 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17273325 Lieferant BD Biosciences Lieferanten-Nr. 940282

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mouse Monoclonal Antibody

BDCA-2 (CD303) Monoclonal antibody specifically detects BDCA-2 (CD303) in Human samples. It is validated for Single Cell 3' Sequencing
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen BDCA-2 (CD303)
Anwendungen Single Cell 3' Sequencing
Klassifikation Monoclonal
Klon Clone V24-785
Konjugat Oligo
Zusammensetzung Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Gen-Alias CLEC4C; DLEC; HECL; BDCA2; CLECSF7; CLECSF11; PRO34150
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human BDCA-2 Recombinant Protein
Menge 25 Tests
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography and conjugated to BD AbSeq oligonucleotide under optimal conditions.
Isotype IgG2b κ
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.