Learn More
Gibco™ BDNF Recombinant Human Protein
Der rekombinante humane Wachstumsfaktor BDNF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. BDNF ist ein Einsatz bei der Erhaltung von Motoneonen und der Differenzierung von cholinergen und dopaminergen Neuronen
Marke: Gibco™ 10908010
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Beschreibung
Der rekombinante humane Wachstumsfaktor BDNF ist ein bioaktives Protein für den Einsatz in Zellkulturanwendungen. BDNF ist ein neurotropher Faktor, der am Überleben und an der Differenzierung von Neuronen im zentralen und peripheren Nervensystem beteiligt ist und bei der Erhaltung von Motorneuronen und der Differenzierung von cholinergen und dopaminergen Neuronen verwendet wird.- Hohe Reinheit—Keine Störungen durch andere Proteine oder Verunreinigungen
- Hohe biologische Aktivität—Mehr Ergebnisse mit weniger Protein
- Bewährte Kompatibilität—Gibco™ Proteine werden in Bioassays mit Gibco™ Medien getestet
Der rekombinante, humane Wachstumsfaktor BDNF ist eines unserer über 250 verfügbaren rekombinanten Gibco™ Proteine. Um Gibco™ Wachstumsfaktoren von höchster Qualität zu gewährleisten, wird jedes Protein auf Reinheit und strukturelle Homogenität analysiert, um ein biologisch aktives Protein zu gewährleisten.
Hohe biologische Aktivität
Intern durchgeführte Aktivitätstests von rekombinanten Gibco™ Proteinen umfassen Zellproliferation, Zytotoxizität, Chemotaxis, Calciumfluss, Heraufregulation sekundärer Zytokine, Induktion der Expression von Oberflächen-Antigenen, antivirale und Protease-Assays. Die spezifische Aktivität des humanen, rekombinanten Wachstumsfaktors BDNF wird durch Messung der dosisabhängigen Induktion der Cholin-Acetyl-Transferase-Aktivität in primären Septum-Zellkulturen bestimmt.
Bewährte Kompatibilität
Gibco™ Proteine werden in Bioassays mit Gibco™ Medien getestet. Seit 1962 stellt Gibco™ hochwertige Medien, Reagenzien und Seren zur zuverlässigen Erstellung von Zellkulturen her.
Nur für Forschungszwecke. Nicht für diagnostische oder therapeutische Zwecke an Tieren und Menschen geeignet.
Spezifikation
Store in freezer (-5 to -30°C). | |
5 µg | |
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice | |
Lyophilized | |
Recombinant, Ligand | |
Neurobiology, Stem Cell Research, Differentiation | |
Cell Culture | |
96 % |
< 0.1 ng/µg | |
Carrier-Free | |
E. coli | |
Growth Factors & Receptors | |
Neurotrophic Factors | |
Human | |
Membrane-Filtered | |
Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) |