Learn More
Applied Biosystems™ BeadRetriever™ Röhrchengestell
BeadRetriever™ Röhrchengestell
Marke: Applied Biosystems™ 15952
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.31000kg
Beschreibung
Röhrchen-Probengestell, entwickelt für den Einsatz mit dem BeadRetriever™ System (Kat.- Nr 159-50). Das Röhrchengestell enthält fünfzehn getrennte Steckplätze für Probenröhrchen. Röhrchen für die Probenverarbeitung auf dem BeadRetriever™ System sind separat erhältlich (Kat.- Nr. 159-51).Spezifikation
Gestell, Röhrchen | |
Lebensmittel und Getränke, industrielle und angewandte Wissenschaft | |
Je 1 |
Röhrchengestell,1 Einheit, Verwendung mit dem BeadRetriever™ System, Lagerung bei Raumtemperatur, enthält 15 separate Probenröhrchenschlitze, zur Probenverarbeitung, nur für Forschungszwecke, nicht für Diagnoseverfahren | |
BeadRetriever™ System |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.