missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Reitenspiess™ Becherbürste mit Holzgriff

Artikelnummer. 10772132
Change view
Click to view available options
Durchmesser (metrisch) Borste:
85 mm
100 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Durchmesser (metrisch) Borste
10772132 85 mm
10712142 100 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10772132 Lieferant Reitenspiess™ Lieferanten-Nr. 83900118
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Holzgriff, 1 Stück pro Packung

Spezifikation

Produkttyp Becherbürste
Griffmaterial Holz
Durchmesser (metrisch) Borste 85 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reinigung, Desinfektion, Sterilisation
Länge (metrisch) 390 mm
Menge Je 1
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.