Learn More
Nickel Electro™ Beaker lid for ULJ-500-030S stainless steel 4 x
Der Nickel-Electro™ Becherdeckel aus Edelstahl ist praktisch, damit die Ultraschallenergie in der Badflüssigkeit durch die Seitenwand und in den Inhalt geleitet wird.
Marke:  Nickel Electro™ SLU1-8
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg
Artikelnummer. 13161303
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beinhaltet: ForUseWithEquipment
Benötigt : dimMaterial,Quantity
Beschreibung
Beschreibung
  • Verwenden Sie Becher aus Glas oder Edelstahl
  • Diese können vom Deckel aus abgesenkt/eingestellt werden, indem die um die herum gespannten O-Ringe aus Gummi nach im Gefäß nach oben oder unten bewegt werden, wodurch sich die Eintauchtiefe in das Ultraschallbad ändert
  • Ermöglicht es Ultraschallenergie in der Badflüssigkeit, durch die Seitenwände des Bechers in den Becherinhalt überzutreten
  • Bietet Flexibilität, da beliebige Flüssigkeitsstände im Becher möglich sind
  • Geeignet für Anwendungen, die einen geringen Wasserstand benötigen oder mit denen kleine Gegenstände gehandhabt werden
  • Becher können andere Lösungen als Wasser enthalten
Edelstahl, Becherdeckel, Ultraschallbad
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl
8 l Bäder
1 Ea.