Learn More
Cole-Parmer™ Becherzange
Artikelnummer. 12497812
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
330 mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch)
12497812 330 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 12497812 Lieferant Cole-Parmer™ Lieferanten-Nr. 1009775
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Diese Zange mit glasfaserverstärkten Backen eignet sich zum Anheben von Messbechern. Mit den Stuart™ Becherzangen lassen sich Becher mit einem Füllvolumen zwischen 100 und 1000 ml anheben.
  • Zum Anheben von Messbecher mit 100 bis 1000 ml
  • Glasfaserverstärkte Backen
  • 325 mm Länge
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Heben von Bechern mit 100 bis 1000 ml Kapazität
Länge (metrisch) Öffnung 25 mm
Spitzenform Austauschbare Glasfaserhülsen
Länge (metrisch) 330 mm
Material PTFE-Beschichtung