Learn More
Bel-Art™ HiFlow Vakuumansaugsystem
Artikelnummer. 15858767
Change view
Click to view available options
Steckertyp:
EU
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Steckertyp unitSize
15858767 EU 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15858767 Lieferant Bel-Art™ Lieferanten-Nr. F199170250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kompaktes, tragbares HiFlow Vakuumansaugsystem, ideal für die Vakuumaspiration einer Vielzahl von Flüssigkeiten, einschließlich Gewebekulturmedien, Überständen und chemischen Abfällen, erhältlich mit der HiFlow Pumpe oder der Pumpe mit der Originalleistung.
Compact, portable HiFlow Vacuum Aspiration Collection system ideal for vacuum aspiration of a variety of liquids, including tissue culture media, supernatants, and chemical wastes and available with the original strength or HiFlow pump.
  • Eigenständig – kein externes Vakuumsystem erforderlich      
  • Leicht, mit 3.78 l-Flasche (1.0 Gallonen), Schlauch
  • Die integrierte, wartungsfreie Pumpe saugt Flüssigkeiten schnell und zuverlässig an
  • Höhere Durchflussrate für zuverlässige Arbeit mit Pipettenspitzen mit bis zu 8 Kanälen, selbst bei 4 leeren Kanälen
  • Enthält Schnelltrennungsvorrichtungen für einfaches Entnehmen, Entleeren und Austauschen der Flasche
  • Niedriger Geräuschpegel (76 dBs oder weniger bei 1 m); minimale Pumpenvibration
  • Die chemische und korrosionsbeständige Auffangflasche aus Polypropylen ist dickwandig und verfügt über einen Sicherheitsentlüftungsschlitz, um eine Implosion zu verhindern
  • Der austauschbare hydrophobe Filter schützt den Pumpenmotor vor Flüssigkeitskontamination
  • Auffangflasche, Deckel, Schläuche und Verbindungsstücke sind bei 121 °C autoklavierbar; alle Teile befinden sich in einem Pumpengehäuse aus Polypropylen
Garantie
1 Jahr Garantie
Spezifikation
Enthält Der Transformator enthält ein zusätzliches Kabel für 220 V-Steckdosen vom Typ C.
Zertifizierung/Konformität UL, CE und CSA
Abmessungen (L x B x H) 23.2 x 17.1 x 43.8 cm (9.12 x 6.75 x 17.25 Zoll)
Steckertyp EU
Flussrate 23 LPM
Pumpentyp HiFlow-Pumpensystem
Maximaler Druck 3 psi
Spannung 110/120 V