Learn More
Bel-Art™ No-Wire Runde Röhrchengestelle mit einschnappbarem Bügelgriff
Die versenkbaren Reagenzglasgestelle aus Polypropylen sinken in Wasserbädern und bleiben auch in unruhigem Wasser stabil. Die Bel Art™ SP Scienceware™ No-Wire™ autoklavierbaren Reagenzglasgestelle sind eine großartige Alternative zu Drahtgestellen, mit preis- und platzsparenden Vorteilen gegenüber anderen Kunststoffgestellen.
24.25 € - 32.10 €
Spezifikation
Produkttyp | Röhrchengestell |
---|---|
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Material | Polypropylen |
Form | Rund |
Stapelbar | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Positionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10811701
|
Bel-Art™
F18743-1016 |
Rot | 14 |
26.80 €
8 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11398643
|
Bel-Art™
F18743-1020 |
Rot | 9 |
32.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12328159
|
Bel-Art™
F18741-0020 |
Weiß | 24 |
24.25 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Geeignet für den Einsatz im Innen- und Außenbereich des Wasserbades, um den Anforderungen des täglichen Laboreinsatzes gerecht zu werden
- Schwerer als Wasser, so dass das Gestell auch unter Wasser stabil bleibt, selbst wenn es in Bewegung gerät
- Flach lagerbar, um Platz zu sparen, aber schnell und einfach montierbar
- Mit nummerierten und mit Buchstaben versehenen Wells zur Identifizierung von Röhrchen
- Ineinandergreifende Gestelle erleichtern das Stapeln
- Robustes Polypropylen ist dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
- Kleine Gestelle passen in 1000 ml-Becher; großes Gestell ideal für runde Eisbecher geeignet
- Optionen mit abnehmbarem, aufsteckbarem Griff für einfache Entnahme
Spezifikation
Röhrchengestell | |
Polypropylen | |
Ja | |
2.75 Zoll Oberdeck |
Autoklavierbar | |
Rund | |
7 cm Oberdeck |