Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Ausgießkanne mit geschlossenem Ausguss
Catalog Number 12308757
Click to view available options
Fassungsvermögen:
2 l
Mit großzügiger Einfüllöffnung und verlängertem Ausguss für sicheres und einfaches Ausgießen.
  • Starr und leicht
  • Die halbkuppelförmige Oberseite verhindert Spritzer und Verschütten
  • Der Ausguss hat einen Innendurchmesser von 21 mm (0.83 Zoll) und einen Außendurchmesser von 25 mm (1 Zoll)
  • Polypropylenkunststoff
  • Dampfautoklavierbar bei 121 °C (250 °F)
  • Graduierung in Litern und Millilitern sowie US- und metrischen Vierteln und Bruchteilen
Fassungsvermögen 2 l
Produkttyp Ausgießkanne
Material Polypropylen