Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 12 Well-Gewebespalter und doppelseitiger Pistill
Für eine effektive und wirtschaftliche Trennung von Weichgewebe zur Herstellung von Zellisolaten für die Kultur- oder Durchflusszytometrie
150.00 €
Produktcode | Marke | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material | Länge (angloamerikanisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15802842
|
Bel-Art™
F378440000 |
Polymethylpenten | 5.2 Zoll | 13.2 cm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Doppelseitiger Pistill
- Das doppelseitige Design lässt eine Vielzahl von Anwendungen zu
- Chemikalienbeständige und autoklaviersichere Polypropylenkonstruktion in FDA-Gütegrad
- Sterilisiert und einzeln verpackt für mehr Komfort
- Durchmesser der Enden: 0.375 Zoll und0.5 Zoll, Gesamtlänge: 4 Zoll
- Autoklavierbar