Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ 12 Well-Gewebespalter und doppelseitiger Pistill
Für eine effektive und wirtschaftliche Trennung von Weichgewebe zur Herstellung von Zellisolaten für die Kultur- oder Durchflusszytometrie
Marke:  Bel-Art™ F378440000
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.13600kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15802842
  • 150.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
12 Well-Gewebespalter
  • 12 Well-Array geeignet für branchenübliche 12 Well-Mikrotiterplatten von BD Falcon™, Corning™, Thermo Scientific™, Greiner Cellstar™ und mehr
  • Bietet eine höhere Zellviabilität im Vergleich zu alternativen Methoden
  • Dauerhaft angebrachte Siebe am Boden jedes Wells fangen keine Gewebe auf und lassen nicht gesiebtes Gewebe nicht in die Auffangplatte passieren
  • Der aus FDA-zugelassenem TPX™ (Polymethylpenten) hergestellte Gewebespalter mit 70-maschigem Gitter aus Edelstahl ist für einen vollständig Blick auf den Inhalt komplett durchsichtig
  • Gesamtmaße: 13.2 L x 9.0 W x 2.6 H cm (5.2 x 3.5 x 1 Zoll); Einzelne Wells: Durchmesser von 1.8 x Tiefe von 2.0 cm (0.7 x 0.8 Zoll)
  • Mit Ethanol oder anderen Desinfektionsmitteln desinfizieren oder für Sterilität autoklavieren; hierfür den im Lieferumfang enthaltenen Autoklavierrahmen aus Edelstahl verwenden
Doppelseitiger Pistill
  • Das doppelseitige Design lässt eine Vielzahl von Anwendungen zu, einschließlich der Verwendung mit dem 12 Well-Gewebespalter
  • Chemikalienbeständige und autoklaviersichere Polypropylenkonstruktion in FDA-Gütegrad
  • Sterilisiert und einzeln verpackt für mehr Komfort
  • Durchmesser der Enden: 0.375 Zoll und0.5 Zoll, Gesamtlänge: 4 Zoll
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Gewebespalter
Für die Erzielung einer effektiven und wirtschaftlichen Trennung von Weichgewebe zur Herstellung von Zellisolaten für die Kultur- oder Durchflusszytometrie
Autoklavierrahmen aus Edelstahl
Polymethylpenten
2.54 cm
13.2 cm