Learn More
Bel-Art™ Abdeckungen für 96-Well-Tiefbrunnenplatten
Beschreibung
- Bezüge, die verwendet werden sollen Bel-Art™ 96 Tiefbrunnenplatten (F378600001, F378600000)
- Ein speziell entwickelter, passgenauer Deckel aus Polypropylen (PP) trennt die einzelnen Vertiefungen mit einem Dichtungsring, um die Verdunstung zu reduzieren und ein sicheres und stabiles Stapeln der Platten zu ermöglichen.
- Die Abdeckungen sind so geformt, dass sie nur in eine Richtung passen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Deckel der Vertiefung |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | SP Scienceware 96-Deepwell-Platten (F378600001, F378600000) |
| Material | Polypropylen |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Unsteril |
| Mehr anzeigen |