Learn More
Bel Art™ Säure-/Lösungsmittelflaschenträger
Artikelnummer. 11733207
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (2,5 l)
Flaschen (4 l)
Gefäße
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Höhe (metrisch):
32 cm
35 cm
37 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Höhe (metrisch) unitSize
11733207 Flaschen (4 l) Polyethylen 37 cm 1 Stück
11753207 Flaschen (4 l) Polypropylen 37 cm 1 Stück
11723207 Flaschen (2,5 l) Polypropylen 35 cm 1 Stück
11743207 Gefäße Polyethylen 32 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11733207 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F169580000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Träger aus Polyethylen mit stabilen Henkeln aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht haben breite Rillen an beiden Seiten und am Boden zum Abstützen und Abpolstern von Flaschen.
  • Bieten bruchsicheren Schutz für Glasflaschen
  • Der Deckel in Kegelform hat einen Durchmesser von 0,625 in. (16 mm) Öffnung an der Oberseite zum Einführen von Schläuchen; vereinfacht das Umfüllen von Flüssigkeiten ohne Ausgießen
  • Der Deckel mit abgeschnittener Kante ermöglicht das Ausgießen ohne Entfernen des Deckels
  • Für die Aufnahme von US-amerikanischen Standardreagenzflaschen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß, Blau
Aufnahmevermögen Flaschen (4 l)
Material Polyethylen
Positionen 1
Form Zylindrisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 370 mm
Höhe (angloamerikanisch) 14,37 in.
Enthält Nur Gestell
Produkttyp Flaschenträger
Innendurchmesser (metrisch) 200 mm
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 37 cm
Array 1 x 1
Breite (metrisch) 200 mm