Learn More
Bel Art™ Säure-/Lösungsmittelflaschenträger
Artikelnummer. 11753207
Change view
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flaschen (2,5 l)
Flaschen (4 l)
Gefäße
Material:
Polyethylen
Polypropylen
Höhe (metrisch):
32 cm
35 cm
37 cm
Packungsgröße:
1 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Aufnahmevermögen Material Höhe (metrisch) unitSize
11753207 Flaschen (4 l) Polypropylen 37 cm 1 Stück
11733207 Flaschen (4 l) Polyethylen 37 cm 1 Stück
11723207 Flaschen (2,5 l) Polypropylen 35 cm 1 Stück
11743207 Gefäße Polyethylen 32 cm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11753207 Lieferant Bel Art™ Lieferanten-Nr. F169600000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Träger aus Polyethylen mit stabilen Henkeln aus Epoxidharz-beschichtetem Stahldraht haben breite Rillen an beiden Seiten und am Boden zum Abstützen und Abpolstern von Flaschen.
  • Bieten bruchsicheren Schutz für Glasflaschen
  • Der Deckel in Kegelform hat einen Durchmesser von 0,625 in. (16 mm) Öffnung an der Oberseite zum Einführen von Schläuchen; vereinfacht das Umfüllen von Flüssigkeiten ohne Ausgießen
  • Der Deckel mit abgeschnittener Kante ermöglicht das Ausgießen ohne Entfernen des Deckels
  • Für die Aufnahme von US-amerikanischen Standardreagenzflaschen
Spezifikation
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Weiß
Aufnahmevermögen Flaschen (4 l)
Material Polypropylen
Positionen 1
Form Konisch
Stapelbar Nein
Sterilität Nicht steril
Länge (metrisch) 35 cm
Höhe (angloamerikanisch) 14,37 in.
Produkttyp Flaschenträger
Innendurchmesser (metrisch) 20 cm
Einschübe Keine
Höhe (metrisch) 37 cm
Array 1 x 1
Breite (metrisch) 20 cm